2-Fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3730-25G
PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA
4170
CZK
APOSPC3730-25G
APOSPC3730-5G
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₇FO₂ Bod tání: 178…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004370 CAS číslo: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...