Tisk…
3-Fluoropyrocatechol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3728D-1G PC3728D-25G PC3728D-5G
APOSPC3728D-1GEA 622 CZK
APOSPC3728D-1G APOSPC3728D-25G APOSPC3728D-5G
3-Fluoropyrocatechol 99%
3-Fluoropyrocatechol
Vzorec: C₆H₅FO₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042582
CAS číslo: 363-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II