Tisk…
Tetrafluoroboric acid min 48% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3728-2.5KG PC3728-500G
APOSPC3728-2.5KGEA 0 CZK
APOSPC3728-2.5KG APOSPC3728-500G
Tetrafluoroboric acid min 48% vodný roztok
Tetrafluoroboric acid
Vzorec: HBF₄
Bod varu: 130 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011345
CAS číslo: 16872-11-0
UN: 1775
ADR: 8,II