Tisk…
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3725-1G PC3725-25G PC3725-5G
APOSPC3725-1GEA 827 CZK
APOSPC3725-1G APOSPC3725-25G APOSPC3725-5G
1-Bromo-4-fluorobutane 97%
1-Bromo-4-fluorobutane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂CH₂F
Bod varu: 134…135 °C
Hustota: 1,444 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209551
CAS číslo: 462-72-6
UN: 1993
ADR: 3,III