N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3723E-5G
PC3723E-25G
APOSPC3723E-5GEA
4530
CZK
APOSPC3723E-5G
APOSPC3723E-25G
N-(4-Fluorobenzyl)urea 97%
N-(4-Fluorobenzyl)urea
Vzorec:
C₈H₉FN₂O Bod tání: 172…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085086 CAS číslo: 76523-24-5 |