Tisk…
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3722-25G PC3722-5G
APOSPC3722-25GEA 11250 CZK
APOSPC3722-25G APOSPC3722-5G
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide 97%
Benzyl-2,2,2-trifluoroethyl sulphide
Vzorec: C₉H₉F₃S
Bod varu: 45…46 °C/20mmHg
Hustota: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191786
CAS číslo: 77745-03-0
UN: 1993
ADR: 3,II