Tisk…
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3721R-100G PC3721R-25G PC3721R-5G
APOSPC3721R-100GEA 15110 CZK
APOSPC3721R-100G APOSPC3721R-25G APOSPC3721R-5G
4-Fluorobenzyl mercaptan 98%
4-Fluorobenzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₇FS
Bod varu: 72…74 °C/15mmHg
Hustota: 1,157 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040724
CAS číslo: 15894-04-9
UN: 3334
ADR: 9,III