Tisk…
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3721M-1G PC3721M-5G PC3721M-250MG
APOSPC3721M-1GEA 1820 CZK
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G APOSPC3721M-250MG
3-Fluorobenzyl isothiocyanate 97%
3-Fluorobenzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
Bod varu: 138 °C/16mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00060406
CAS číslo: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III