Tisk…
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3721L-10G PC3721L-2G
APOSPC3721L-10GEA 15510 CZK
APOSPC3721L-10G APOSPC3721L-2G
2-Fluorobenzyl isothiocyanate 98%
2-Fluorobenzyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
MW: 167.21
Bod varu: 130 °C/10mmHg
Hustota: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00046817
CAS číslo: 64382-80-5