4-Fluorobenzyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3720-100G
PC3720-500G
APOSPC3720-100GEA
622
CZK
APOSPC3720-100G
APOSPC3720-500G
4-Fluorobenzyl chloride 99%
4-Fluorobenzyl chloride
Vzorec:
C₇H₆ClF Bod varu: 185 °C Bod tání: –18 °C Hustota: 1,207 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000913 CAS číslo: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |