Tisk…
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3716-5G PC3716-25G
APOSPC3716-5GEA 622 CZK
APOSPC3716-5G APOSPC3716-25G
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Bod tání: 211…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863527
CAS číslo: 139911-27-6