Tisk…
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3714-5G PC3714-25G
APOSPC3714-5GEA 4570 CZK
APOSPC3714-5G APOSPC3714-25G
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Bod varu: 221…224 °C/11mmHg
Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190130
CAS číslo: 369-68-6
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III