Tisk…
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3713-1G PC3713-5G PC3713-100MG
APOSPC3713-1GEA 3870 CZK
APOSPC3713-1G APOSPC3713-5G APOSPC3713-100MG
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol 95%
4,5,5-Trifluoropent-4-en-1-ol
Vzorec: C₅H₇F₃O
Bod varu: 48 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156073
CAS číslo: 109993-33-1