Tisk…
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3710-100G PC3710-1KG PC3710-500G
APOSPC3710-100GEA 2110 CZK
APOSPC3710-100G APOSPC3710-1KG APOSPC3710-500G
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆ClF
Bod varu: 84 °C/29mmHg
Hustota: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000904
CAS číslo: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II