Tisk…
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 1660 CZK
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683088
CAS číslo: 41538-36-7