2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3698-1G
PC3698-5G
APOSPC3698-1GEA
4570
CZK
APOSPC3698-1G
APOSPC3698-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₅Cl₂F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
886503-16-8 |