Tisk…

2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3697-1G PC3697-5G
APOSPC3697-1GEA 1820 CZK
APOSPC3697-1G APOSPC3697-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄F₃NO₂S
Bod tání: 109…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940428
CAS číslo: 502642-77-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR