Tisk…
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 1370 CZK
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.03
Bod varu: 85 °C/15mmHg
Hustota: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000359
CAS číslo: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8 II