Tisk…
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 1240 CZK
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.03
Bod varu: 62…64 °C/15mmHg
Hustota: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000324
CAS číslo: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8 II