Tisk…
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 705 CZK
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
MW: 156.16
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272133
CAS číslo: 128495-45-4