Tisk…
4-Fluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3690-100G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 1240 CZK
APOSPC3690-100G APOSPC3690-25G
4-Fluorobenzylamine 98%
4-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 182…183 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008120
CAS číslo: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II