Tisk…
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3686-1G PC3686-5G
APOSPC3686-1GEA 2280 CZK
APOSPC3686-1G APOSPC3686-5G
4,6-Difluorosalicylaldehyde
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701048
CAS číslo: 136516-64-8