2,5-Difluoropyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3685-25G
PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA
0
CZK
APOSPC3685-25G
APOSPC3685-5G
2,5-Difluoropyridine 96%
2,5-Difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₃F₂N Bod varu: 115 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 1,274 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114191 CAS číslo: 84476-99-3 UN: 1993 ADR: 3,III |