Tisk…
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 3870 CZK
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122.1
Bod tání: 31…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263323
CAS číslo: 3939-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III