3-Fluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3680-25G
PC3680-5G
PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA
1740
CZK
APOSPC3680-25G
APOSPC3680-5G
APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₈FN Bod varu: 87…89 °C/25mmHg Hustota: 1,097 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008113 CAS číslo: 100-82-3 EINECS: 202-891-3 UN: 2735 ADR: 8,II |