Tisk…
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 1910 CZK
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₆FN·HCl
MW: 99.53 g/mol
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008161
CAS číslo: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II