Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 622 CZK
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₂BrF₃N₂
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969230
CAS číslo: 19968-17-3