Tisk…
2-Fluorobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 1950 CZK
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 73…75 °C/13mmHg
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008107
CAS číslo: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III