Tisk…
(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]benzyl alcohol
PC3669-1G PC3669-5G
APOSPC3669-1GEA 4240 CZK
APOSPC3669-1G APOSPC3669-5G
(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703546
CAS číslo: 1031929-04-0