Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 4240 CZK
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190120
CAS číslo: 69411-68-3