4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3666-1G
PC3666-5G
APOSPC3666-1GEA
3910
CZK
APOSPC3666-1G
APOSPC3666-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈F₃NO₂ MW: 267.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10703517 CAS číslo: 103962-21-6 |