Tisk…
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3665-1G
APOSPC3665-1GEA 3190 CZK
APOSPC3665-1G
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₄BrFO
MW: 215,021 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056780
CAS číslo: 253429-19-5