3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3659-1G
PC3659-25G
PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA
622
CZK
APOSPC3659-1G
APOSPC3659-25G
APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ Bod tání: 140…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025409 CAS číslo: 53985-48-1 |