Tisk…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 827 CZK
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269596
CAS číslo: 126162-38-7