Tisk…
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 3740 CZK
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₄FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878397
CAS číslo: 1000339-32-1