Tisk…
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 705 CZK
APOSPC3648-1G APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269080
CAS číslo: 16097-63-5