Tisk…
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Allyl-2-fluorobromobenzene
PC3642-1G PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA 6820 CZK
APOSPC3642-1G APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Vzorec: C₉H₈BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09801083
CAS číslo: 951888-38-3