Tisk…
2-Fluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 1410 CZK
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
2-Fluorobenzyl alcohol 97%
2-Fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇FO
Bod varu: 97…101 °C/21mmHg
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004601
CAS číslo: 446-51-5
EINECS: 207-170-7