Tisk…
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 4300 CZK
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002793
CAS číslo: 366-77-8
EINECS: 206-679-1