4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
PC3634-25G
APOSPC3634-25GEA
0
CZK
APOSPC3634-25G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClFNO MW: 243,71 g/mol Bod tání: 222…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044912 CAS číslo: 25519-78-2 EINECS: 247-070-0 |