Tisk…
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 1950 CZK
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174322
CAS číslo: 58547-67-4