Tisk…
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 744 CZK
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 82 °C/20mmHg
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000684
CAS číslo: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II