Tisk…
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 4570 CZK
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689490
CAS číslo: 913835-77-5