Tisk…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 827 CZK
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91 g/mol
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368243
CAS číslo: 872041-86-6