Tisk…
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 6850 CZK
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,0500 g/mol
Bod tání: 140…143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689525
CAS číslo: 874289-18-6