Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 12370 CZK
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664307
CAS číslo: 112204-57-6