Tisk…

3-Fluorobenzoyl chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride

PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 1370 CZK
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Bod varu: 189 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000670
CAS číslo: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR