Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3618-250MG PC3618-1G PC3618-5G
APOSPC3618-250MGEA 0 CZK
APOSPC3618-250MG APOSPC3618-1G APOSPC3618-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BClFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972404
CAS číslo: 951677-47-7