Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
PC3614-5G
APOSPC3614-5GEA 3410 CZK
APOSPC3614-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,9400 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741406
CAS číslo: 1072944-18-3