Tisk…
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
PC3612-1G
APOSPC3612-1GEA 2150 CZK
APOSPC3612-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112520
CAS číslo: 856250-60-7